Drukuj
VWR® Wkłady do eksykatorów
Dostawca: VWR Collection
467-0101EA 202 PLN
467-0101 467-0102 467-0103 467-0104 467-0100
VWR® Wkłady do eksykatorów
Eksykatory Wkłady do eksykatorów
Porcelanowe wkłady do eksykatorów Centralny otwór 20 mm Ø, otwory filtracyjne ~ Ø 5 mm. Nadają się do stosowania z wszystkimi eksykatorami z odpowiednią średnicą.
Certyfikaty: DIN 12911