Drukuj
MultiScreen® PCR 384 Filter Plates
Dostawca: MILLIPORE
S384PCR10 S384PCR50
MILYS384PCR10EA 0 PLN
MILYS384PCR10 MILYS384PCR50
MultiScreen® PCR 384 Filter Plates
Mikropłytki Płytki filtracyjne
  • Colour code: Clear
  • Purification of PCR products
  • Research category
  • Nucleic acid
  • Ambient