Drukuj
Wkładki do hodowli komórkowych, Snapwell
Dostawca: Corning
3407 3801
734-1566EA 1250 PLN
734-1566 734-1646
Wkładki do hodowli komórkowych, Snapwell
Mikropłytki Płytki z insertami i inserty
Zmodyfikowana przepuszczalna baza Transwell® zawierająca 12 mm Ø membranę podpartą odpinanym pierścieniem. Kiedy komórki osiągną stan odpowiedniej konfluencji na insercie Snapwell™, pierścień może być umieszczony w pionowej lub poziomej komorze dyfuzyjnej. Pakowane w płytkach 6-dołkowych.
Informacje do zamówienia: Snapwell™ inserts are supplied preloaded into 6-well plates.