Drukuj
Butelki z szeroką szyjką, z zakrętką
Dostawca: VITLAB
109497 109597 109697 109797
215-4593EA 739 PLN
215-4593 215-4594 215-4595 215-1961
Butelki z szeroką szyjką, z zakrętką
Butelki i butle Butle plastikowe
PFA, półprzezroczysty, z zakrętką PFA.
  • Maksymalna odporność chemiczna
  • Odporne na temperaturę od –200 do + 250 °C, autoklawowalne
  • Szczelne
Butelki o wysokiej odporności na ekstremalne temperatury, chemikalia i korozję. Obojętne wobec praktycznie wszystkich chemikaliów, z wyjątkiem stopionych metali alkalicznych, związków fluoru i kompleksowych związków halogenowych w wysokich temperaturach i pod ciśnieniem. Idealny do płynów, past, proszków i materiałów ziarnistych. Butelki z szeroką szyjką i dużym otworem do łatwego napełniania i czyszczenia.