siarczan rtęci (II) 50 g/l in sulphuric acid 24% Reag. Ph. Eur. 1052600
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
87866.180EA
357
PLN
87866.180
siarczan rtęci (II) 50 g/l in sulphuric acid 24% Reag. Ph. Eur. 1052600
siarczan rtęci (II)
Informacje do zamówienia: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formuła:
HgSO₄ MW: 296,65 g/mol Temp. Wrzenia: 295 °C |
Numer MDL:
MFCD00011047 Numer CAS: 7783-35-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-992-5 Jednostka: 2922 ADR: 8 (6.1),II |