Drukuj
Tlenek tytanu(III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
481033-10G 481033-50G
SIAL481033-10GEA 302 PLN
SIAL481033-10G SIAL481033-50G
Tlenek tytanu(III), Sigma-Aldrich®
Tlenek tytanu(III)
Formuła: O₃Ti₂
Temp. topnienia: 1900 °C
Gęstość: 4,49 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00036278
Numer CAS: 1344-54-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-697-9