Celite® Hyflo® Super Cel, pomocniczy materiał filtracyjny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B22658.0E
B22658.36
B22658.PG
B22658.0EEA
940
PLN
B22658.0E
B22658.36
B22658.PG
Celite® Hyflo® Super Cel, pomocniczy materiał filtracyjny
Celite® Hyflo® Super Cel, pomocniczy materiał filtracyjny
CAS No.: 61790-53-2
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,4973
MDL No.: MFCD00132803
Temp. Wrzenia:
2200 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1710 °C Gęstość: 2,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00132803 Numer CAS: 68855-54-9 Numer WE (dawny EINECS): 319-127-6 Klasyfikacja Merck : 14,4973 |