Celite® 545, pomocniczy materiał filtracyjny, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02693.0250
1.02693.1000
1.02693.9010
1.02693.0250EA
188
PLN
1.02693.0250
1.02693.1000
1.02693.9010
Celite® 545, pomocniczy materiał filtracyjny, Supelco®
Celite® 545, pomocniczy materiał filtracyjny
Formuła:
SiO₂ |
Numer MDL:
MFCD00132803 Numer CAS: 68855-54-9 Numer WE (dawny EINECS): 272-489-0 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility |
|
Bulk Density | 300 kg/m3 |
pH | 10 (100 g/l, H2O, 20 °C) |