Celite® 545, pomocniczy materiał filtracyjny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
349670025
349675000
349670100
349670025.EA
860
PLN
349670025.
349675000.
349670100.
Celite® 545, pomocniczy materiał filtracyjny
Celite® 545, pomocniczy materiał filtracyjny
Formuła:
SiO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00132803 Numer CAS: 68855-54-9 Numer WE (dawny EINECS): 272-489-0 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to almost white Powder |
Particle size | ≤25 % (Retained on 150 mesh) |
Wet density | 255 to 370 g/l |
pH | 9.0 to 11.0 (10 % slurry) |
Permeability | 2.7 to 4.2 Darcy |
Calcium oxide (CaO) | 0.3 % (Typical) |
Magnesium oxide (MgO) | 0.3 % (Typical) |
Silicon dioxide (SiO2) | 91.5 % (Typical) |
Aluminium oxide (Al2O3) | 1.0 % (Typical) |
Iron(III)oxide (Fe2O3) | 1.5 % (Typical) |