Drukuj
tiocyjanian potasu concentrate for dilution to 1L, 0.1 M KSCN volumetric solution, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Potassium rhodanide
38140-1EA 38140-6X1EA
38140-1EAEA 259 PLN
38140-1EA 38140-6X1EA
tiocyjanian potasu concentrate for dilution to 1L, 0.1 M KSCN volumetric solution, Fluka™
tiocyjanian potasu
Concentrate for 1L standard solution
Formuła: KSCN
MW: 97.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 500
Temp. topnienia: 175
Gęstość: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011413
Numer CAS: 333-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-370-1
Klasyfikacja Merck : 12,07866
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.998 - 1.002