Drukuj
Triazotan gadolinu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
451134-10G 451134-50G
SIAL451134-10GEA 670 PLN
SIAL451134-10G SIAL451134-50G
Triazotan gadolinu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Triazotan gadolinu heksahydrat
Formuła: GdN₃O₉·6H₂O
Gęstość: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149728
Numer CAS: 19598-90-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-437-2
Jednostka: 1477
ADR: 5.1,II