Drukuj
Triazotan gadolinu heksahydrat 99.9% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
316760250 316761000
ACRO316760250EA 474 PLN
ACRO316760250 ACRO316761000
Triazotan gadolinu heksahydrat 99.9% (trace metals basis)
Triazotan gadolinu heksahydrat
Formuła: GdN₃O₉·6H₂O
Temp. topnienia: 91 °C
Gęstość: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149728
Numer CAS: 19598-90-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-437-2
Jednostka: 1477
ADR: 5.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %
Gadolinium (Gd) 34 to 36 %