Gadolinium(III) nitrate hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
GADOLINIUM NITRATE, Gadolinium(III) nitrate hydrate
11284.06
11284.14
11284.22
11284.06EA
663
PLN
11284.06
11284.14
11284.22
Gadolinium(III) nitrate hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Gadolinium(III) nitrate hydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 94219-55-3
Molecular Formula: Gd(NO3)3.xH2O
Formula Weight: 343.26(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.406
Appearance: White
Melting Point: 92°
Merck Reference: 14,4326
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00011023
Formuła:
Gd(NO₃)₃·xH₂O MW: 343.26 g/mol Gęstość: 2.406 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149730 Numer CAS: 94219-55-3 Numer WE (dawny EINECS): 233-437-2 Jednostka: 1477 ADR: 5.1 III Klasyfikacja Merck : 14,4326 |