Drukuj
Dimetoksydimetylosilan 95+%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
351530010 351531000
351530010.EA 1230 PLN
351530010. 351531000.
Dimetoksydimetylosilan 95+%, AcroSeal®
Dimetoksydimetylosilan
Formuła: C₄H₁₂O₂Si
Temp. Wrzenia: 81…82 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –80 °C
Gęstość: 0,865 g/cm³
Temp. Zapłonu: –8 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00025691
Numer CAS: 1112-39-6
Numer WE (dawny EINECS): 214-189-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3690 to 1.3710 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %