Dimetoksydimetylosilan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 1112-39-6
Molecular Formula: C4H12O2Si
Formula Weight: 120.22
Flash Point: -8°(17°F)
Refractive Index: 1.3710
Melting Point: -80°
Boiling Point: 81-82°
Beilstein Reference: 1733694
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00025691
Formuła:
C₄H₁₂O₂Si Temp. Wrzenia: 81…82 °C Temp. topnienia: –80 °C Gęstość: 0,867 Temp. Zapłonu: –8 °C (17 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00025691 Numer CAS: 1112-39-6 Numer WE (dawny EINECS): 214-189-4 ADR: 3,II |