Dietoksy(dimetylo)silan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
175595-500ML
175595-100ML
SIAL175595-500MLEA
1090
PLN
SIAL175595-500ML
SIAL175595-100ML
Dietoksy(dimetylo)silan, Sigma-Aldrich®
Dietoksy(dimetylo)silan
Formuła:
C₆H₁₆O₂Si Temp. Wrzenia: 114 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –87 °C Gęstość: 0,853 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00009068 Numer CAS: 78-62-6 Numer WE (dawny EINECS): 201-127-6 Jednostka: 2380 ADR: 3,II |