Drukuj
3,4-Dietoksy-3-cyklobuteno-1,2-dion 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Diethyl squarate, 3,4-Diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione
305080050 305080250
ACRO305080050EA 697 PLN
ACRO305080050 ACRO305080250
3,4-Dietoksy-3-cyklobuteno-1,2-dion 98%
3,4-Dietoksy-3-cyklobuteno-1,2-dion
Formuła: C₈H₁₀O₄
MW: 170.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 95 °C (.1 mmHg)
Gęstość: 1.15 g/cm³
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001333
Numer CAS: 5231-87-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %