3,4-Dietoksy-3-cyklobuteno-1,2-dion ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Diethyl squarate, 3,4-Diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione
A19248.03
A19248.06
A19248.14
A19248.03EA
419
PLN
A19248.03
A19248.06
A19248.14
3,4-Dietoksy-3-cyklobuteno-1,2-dion ≥98%
3,4-Dietoksy-3-cyklobuteno-1,2-dion
Purity: 98%
CAS No.: 5231-87-8
Molecular Formula: C8H10O4
Formula Weight: 170.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₈H₁₀O₄ MW: 170.16 g/mol Temp. Wrzenia: 95 °C (0.1 mmHg) Gęstość: 1.162 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00001333 Numer CAS: 5231-87-8 |