Drukuj
Coomassie® Brilliant Blue R-250, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Serva Blue R, Brillant blue R, N-[4-[[4-[(4-Ethoxyphenyl)amino]phenyl][4-[ethyl[(3-sulphophenyl)methyl]amino]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-3-sulpho-benzenemethanaminium inner salt, sodium salt (1:1), Coomassie Blue R 250, Brilliant Cyanine 6B, Hydrogen [4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulphonatobenzyl)amino]benzhydrylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(m-sulphonatobenzyl)ammonium monosodium salt, Acid Blue 83, Brilliant Blue R250, Brilliant Blue R, Brilliant indocyanine 6B
27816-100G 27816-25G
SIAL27816-100GEA 1660 PLN
SIAL27816-100G SIAL27816-25G
Coomassie® Brilliant Blue R-250, Sigma-Aldrich®
Coomassie® Brilliant Blue R-250
Formuła: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
MW: 825.98 g/mol
Temp. topnienia: 174…180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041762
Numer CAS: 6104-59-2
Numer WE (dawny EINECS): 228-060-5