Coomassie Brilliant Blue G-250, Proteomics Grade
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
M140-10GEA
448
PLN
M140-10G
M140-25G
Coomassie Brilliant Blue G-250, Proteomics Grade
Coomassie Brilliant Blue G-250
Formuła:
C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂ Gęstość: >1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00078482 Numer CAS: 6104-58-1 Numer WE (dawny EINECS): 228-058-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Em (595 nm, Water) | >36300 |
Protease | none detected |
Protein Staining | Pass |
Appearance | Blue to red crystalline powder |