Drukuj
Coomassie Brilliant Blue G-250, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: C.I. 42655
27815-100G-F 27815-25G-F
SIAL27815-100G-FEA 1610 PLN
SIAL27815-100G-F SIAL27815-25G-F
Coomassie Brilliant Blue G-250, Sigma-Aldrich®
Coomassie Brilliant Blue G-250
Formuła: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
MW: 854.04 g/mol
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078482
Numer CAS: 6104-58-1
Numer WE (dawny EINECS): 228-058-4