Drukuj
Amoniak 7 N in methanol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
133710010 133710250 133710251 133710025
ACRO133710010EA 1160 PLN
ACRO133710010 ACRO133710250 ACRO133710251 ACRO133710025
Amoniak 7 N in methanol
Amoniak
Formuła: NH₃
Gęstość: 0,77 g/cm³
Temp. Zapłonu: 14 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011418
Numer CAS: 7664-41-7
Numer WE (dawny EINECS): 215-647-6
Jednostka: 3286
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Water ≤0.5 %
Strength 6.0 to 7.5 N
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 4.1 to 4.4 % N