Amoniak 7 M in methanol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H30382.AE
H30382.AU
H30382.AEEA
891
PLN
H30382.AE
H30382.AU
Amoniak 7 M in methanol
Amoniak
CAS No.: 7664-41-7
Molecular Formula: H3N
Formula Weight: 17.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 14°(57°F)
MDL No.: MFCD00011418
Formuła:
NH₃ Gęstość: 0,779 Temp. Zapłonu: 14 °C (57 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00011418 Numer CAS: 7664-41-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-635-3 Jednostka: 3286 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,492 |