Drukuj
Amoniak 2 M in methanol, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
368391000 368398000
368391000.EA 563 PLN
368391000. 368398000.
Amoniak 2 M in methanol, AcroSeal®
Amoniak
Formuła: NH₃
Gęstość: 0,787 g/cm³
Temp. Zapłonu: 6 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011418
Numer CAS: 7664-41-7
Numer WE (dawny EINECS): 215-647-6
Jednostka: 1992
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤0.3 %
Strength 1.90 to 2.20 M