Amoniak 2 M in methanol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H27080.AU
H27080.AE
H27080.AUEA
2310
PLN
H27080.AU
H27080.AE
Amoniak 2 M in methanol
Amoniak
CAS No.: 7664-41-7
Molecular Formula: H3N
Formula Weight: 17.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 6°(43°F)
MDL No.: MFCD00011418
Formuła:
NH₃ Gęstość: 0,787 Temp. Zapłonu: 6 °C (43 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00011418 Numer CAS: 7664-41-7 Numer WE (dawny EINECS): 215-647-6 Jednostka: 2924 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,492 |