5-Chloro-2-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
5-Chlorothiophene-2-sulphonyl chloride
A11348.03
A11348.06
A11348.09
A11348.03EA
125
PLN
A11348.03
A11348.06
A11348.09
5-Chloro-2-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
5-Chloro-2-thiophenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 2766-74-7
Molecular Formula: C4H2Cl2O2S2
Formula Weight: 217.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₄H₂Cl₂O₂S₂ Temp. Wrzenia: 117…120 °C (14 mmHg) Temp. topnienia: 28 °C Gęstość: 1,623 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00051667 Numer CAS: 2766-74-7 Numer WE (dawny EINECS): 700-248-6 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |