5-Bromo-2-thiophenesulphonyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14677.14
A14677.06
A14677.14EA
2560
PLN
A14677.14
A14677.06
5-Bromo-2-thiophenesulphonyl chloride ≥98%
5-Bromo-2-thiophenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 55854-46-1
Molecular Formula: C4H2BrClO2S2
Formula Weight: 261.55
Melting Point: 39-42°
Boiling Point: 99-101°/0.5mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00084909
Formuła:
C₄H₂BrClO₂S₂ Temp. Wrzenia: 99…101 °C (0,5 mmHg) Temp. topnienia: 39…42 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00084909 Numer CAS: 55854-46-1 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |