4,5-Dibromo-2-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4,5-Dibromothiophene-2-sulphonyl chloride
A13384.06
A13384.03
A13384.14
A13384.06EA
1010
PLN
A13384.06
A13384.03
A13384.14
4,5-Dibromo-2-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
4,5-Dibromo-2-thiophenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 81606-31-7
Molecular Formula: C4HBr2ClO2S2
Formula Weight: 340.45
Melting Point: 75-79°
Beilstein Reference: 162960
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00041439
Formuła:
C₄HBr₂ClO₂S₂ MW: 340.44 g/mol Temp. topnienia: 75…79 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041439 Numer CAS: 81606-31-7 Jednostka: 3261 ADR: 8 II |