Drukuj
N,N-Dietylo-3-metylobenzamid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
114571000 114575000 114570025
ACRO114571000EA 202 PLN
ACRO114571000 ACRO114575000 ACRO114570025
N,N-Dietylo-3-metylobenzamid 98%
N,N-Dietylo-3-metylobenzamid
Formuła: C₁₂H₁₇NO
Temp. Wrzenia: 111 °C (1 mmHg)
Temp. topnienia: -45 °C
Gęstość: 0,9955 g/cm³
Temp. Zapłonu: 155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009046
Numer CAS: 134-62-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-149-7
Klasyfikacja Merck : 13,02876
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5240 (25°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA