N,N-Dietylo-3-metylobenzamid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
N,N-Dietylo-m-toluamid
A17486.0E
A17486.22
A17486.36
A17486.0EEA
2170
PLN
A17486.0E
A17486.22
A17486.36
N,N-Dietylo-3-metylobenzamid ≥97%
N,N-Dietylo-3-metylobenzamid
Purity: 97%
CAS No.: 134-62-3
Molecular Formula: C12H17NO
Formula Weight: 191.27
Flash Point: 145°(293°F)
Refractive Index: 1.5230
Boiling Point: 110-112°/1mm
Beilstein Reference: 2046711
Merck Reference: 14,2856
MDL No.: MFCD00009046
Formuła:
C₁₂H₁₇NO MW: 191.27 g/mol Temp. Wrzenia: 110…112 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: –45 °C Gęstość: 0.997 Temp. Zapłonu: 145 °C (293 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009046 Numer CAS: 134-62-3 Numer WE (dawny EINECS): 205-149-7 Klasyfikacja Merck : 13,02876 |