Drukuj
Akrylonitryl stabilised, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cyjanek winylu, Nitryl kwasu akrylowego
Stabilizacja: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00834.0100 8.00834.1000
8.00834.0100EA 197 PLN
8.00834.0100 8.00834.1000
Akrylonitryl stabilised, Sigma-Aldrich®
Akrylonitryl
Formuła: C₃H₃N
MW: 53.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 77.3
Temp. topnienia: –83.55 °C
Gęstość: 0.7951 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –5 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001927
Numer CAS: 107-13-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-466-5
Jednostka: 1093
ADR: 3 (6.1) I
Klasyfikacja Merck : 13,00133
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 73 g/l (20 °C)
Melting Point -83.55 °C
Molar Mass 53.06 g/mol
Boiling Point 77.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 124 hPa (20 °C)
Flash Point -4.4 °C
Refractive Index 1.391 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.8 - 28 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 6.0 - 7.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C
Synonyms Acrylic acid nitrile, Vinyl cyanide
Hill Formula C3H3N