Drukuj
Akrylonitryl stabilised, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cyjanek winylu, Nitryl kwasu akrylowego
Stabilizacja: 35-40 ppm Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ quality level = MQ200
110213-1L 110213-100ML 110213-18L 110213-2L 110213-4L 110213-500ML 110213-5ML
SIAL110213-1LEA 257 PLN
SIAL110213-1L SIAL110213-100ML SIAL110213-18L SIAL110213-2L SIAL110213-4L SIAL110213-500ML SIAL110213-5ML
Akrylonitryl stabilised, Sigma-Aldrich®
Akrylonitryl
Formuła: C₃H₃N
MW: 53.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 77.3
Temp. topnienia: –83.55 °C
Gęstość: 0.7951 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –5 °C
Numer MDL: MFCD00001927
Numer CAS: 107-13-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-466-5
Jednostka: 1093
ADR: 3 I
Klasyfikacja Merck : 13,00133