Akrylonitryl ≥99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cyjanek winylu, Nitryl kwasu akrylowego
Stabilizacja:
40 ppm Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
Stabilized with ca 40 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99+%
CAS No.: 107-13-1
Molecular Formula: C3H3N
Formula Weight: 53.06
Flash Point: 0°(32°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.806
Refractive Index: 1.3910
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: -84°
Boiling Point: 77-78°
Beilstein Reference: 605310
Merck Reference: 14,131
UN No.: 1093
MDL No.: MFCD00001927
Formuła:
C₃H₃N MW: 53.06 g/mol Temp. Wrzenia: 77…78 °C Temp. topnienia: –84 °C Gęstość: 0.806 Temp. Zapłonu: 0 °C (32 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001927 Numer CAS: 107-13-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-466-5 Jednostka: 1093 ADR: 3 I Klasyfikacja Merck : 14,131 |