Drukuj
Akrylonitryl 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cyjanek winylu, Nitryl kwasu akrylowego
149630010 149630025 149631000 149630100
ACRO149630010EA 301 PLN
ACRO149630010 ACRO149630025 ACRO149631000 ACRO149630100
Akrylonitryl 99+%
Akrylonitryl
Formuła: C₃H₃N
MW: 53.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 77.3 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –83.5 °C
Gęstość: 0.8 g/cm³
Temp. Zapłonu: –0.2 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001927
Numer CAS: 107-13-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-466-5
Jednostka: 1093
ADR: 3 I
Klasyfikacja Merck : 13,00133
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3900 to 1.3920 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 35 to 45 ppm MEHQ
Non-volatile matter ≤100 ppm
pH 5.9 to 7.6 (5 % in water)
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Impurity ≤100 ppm Oxazole
Acidity (CH3COOH) ≤20 ppm
Aldehyde (C2H4O) ≤50 ppm
Acetone ≤100 ppm
Peroxides ≤0.2 ppm (as H2O2)