Drukuj
wodorochlorek pirydoksyny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Adermine hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride, PN HCl, Pyridoxine HCl, (5-Hydroxy-6-methylpyridine-3,4-diyl)dimethanol hydrochloride, Pyridoxol hydrochloride, Pyridoxine HCI
M-Clarity™ quality level = MQ200
P6280-100G P6280-10G
SIALP6280-100GEA 995 PLN
SIALP6280-100G SIALP6280-10G
wodorochlorek pirydoksyny, Sigma-Aldrich®
wodorochlorek pirydoksyny
Formuła: C₈H₁₂ClNO₃
Temp. topnienia: 214…215 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012807
Numer CAS: 58-56-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-386-2
Klasyfikacja Merck : 13,08072