Drukuj
wodorochlorek pirydoksyny 98+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Adermine hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride, PN HCl, Pyridoxine HCl, (5-Hydroxy-6-methylpyridine-3,4-diyl)dimethanol hydrochloride, Pyridoxol hydrochloride, Pyridoxine HCI
150770500 150772500
ACRO150770500EA 901 PLN
ACRO150770500 ACRO150772500
wodorochlorek pirydoksyny 98+%, extra pure
wodorochlorek pirydoksyny
Formuła: C₈H₁₂ClNO₃
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012807
Numer CAS: 58-56-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-386-2
Klasyfikacja Merck : 13,08072
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility Solution
pH 2.4 to 3.0 (5 % in water)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 % (On dry basis)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm