wodorochlorek pirydoksyny ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Adermine hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride, PN HCl, Pyridoxine HCl, (5-Hydroxy-6-methylpyridine-3,4-diyl)dimethanol hydrochloride, Pyridoxol hydrochloride, Pyridoxine HCI
A12041.14
A12041.22
A12041.36
A12041.14EA
324
PLN
A12041.14
A12041.22
A12041.36
wodorochlorek pirydoksyny ≥99%
wodorochlorek pirydoksyny
Purity: 99%
CAS No.: 58-56-0
Molecular Formula: C8H11NO3.HCl
Formula Weight: 205.64
Odour: Odourless
pH: 3
Melting Point: ca 206° dec.
Beilstein Reference: 3632435
Merck Reference: 14,7982
MDL No.: MFCD00012807
Formuła:
C₈H₁₂ClNO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012807 Numer CAS: 58-56-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-386-2 Klasyfikacja Merck : 14,7982 |