Drukuj
błękit bromotymolowy
Dostawca: Hach
HACH25532EA 129 PLN
HACH25532
błękit bromotymolowy
błękit bromotymolowy
Formuła: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MW: 624,39 g/mol
Temp. topnienia: 204…202 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005872
Numer CAS: 76-59-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-971-2
Klasyfikacja Merck : 13,01430