Drukuj
2-Methyl-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
65800-100G 65800-500G
SIAL65800-100GEA 241 PLN
SIAL65800-100G SIAL65800-500G
2-Methyl-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-9,10-anthraquinone
Formuła: C₁₅H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 236…238 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 171…173 °C
Gęstość: 1,365 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00001235
Numer CAS: 84-54-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-539-6
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,06100