Drukuj
1-Fenyloazo-2-naftol, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
147060250 147061000
ACRO147060250EA 195 PLN
ACRO147060250 ACRO147061000
1-Fenyloazo-2-naftol, czysty
1-Fenyloazo-2-naftol
Formuła: C₁₆H₁₂N₂O
Temp. Wrzenia: 444 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 131…133 °C
Gęstość: 1,119 g/cm³ (151 °C)
Numer MDL: MFCD00003911
Numer CAS: 842-07-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-668-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max at approximately 418 and 476 nm (in ethanol)
Specific extinction E (1%/1cm) ≥500 (at 476 nm, in ethanol)