sudan IV
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12181.22
A12181.14
A12181.22EA
530
PLN
A12181.22
A12181.14
sudan IV
sudan IV
CAS No.: 85-83-6
Molecular Formula: C24H20N4O
Formula Weight: 380.45
Melting Point: ca 185° dec.
Merck Reference: 14,8393
MDL No.: MFCD00003893
Formuła:
C₂₄H₂₀N₄O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003893 Numer CAS: 85-83-6 Numer WE (dawny EINECS): 201-635-8 Klasyfikacja Merck : 14,8393 |