Drukuj
kwas moczowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
U2625-25G U2625-100G U2625-1KG
SIALU2625-25GEA 372 PLN
SIALU2625-25G SIALU2625-100G SIALU2625-1KG
kwas moczowy, Sigma-Aldrich®
kwas moczowy
Formuła: C₅H₄N₄O₃
Temp. topnienia: 436 °C
Gęstość: 1,89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005712
Numer CAS: 69-93-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-720-7
Klasyfikacja Merck : 12,10014