kwas moczowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A13346.14
A13346.22
A13346.36
A13346.14EA
366
PLN
A13346.14
A13346.22
A13346.36
kwas moczowy ≥99%
kwas moczowy
Purity: 99%
CAS No.: 69-93-2
Molecular Formula: C5H4N4O3
Formula Weight: 168.11
Melting Point:
Formuła:
C₅H₄N₄O₃ Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 1,89 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005712 Numer CAS: 69-93-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-720-7 Klasyfikacja Merck : 14,9875 |