Drukuj
2-(Butyloamino)etanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: N-Butylethanolamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
471496-2L 471496-500ML
SIAL471496-2LEA 463 PLN
SIAL471496-2L SIAL471496-500ML
2-(Butyloamino)etanol, Sigma-Aldrich®
2-(Butyloamino)etanol
Formuła: C₆H₁₅NO
MW: 117.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 198…200 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00020570
Numer CAS: 111-75-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-904-5