Drukuj
1-(2-Tenoilo)-3,3,3-trifluoroaceton 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (TTA), Thenoyltrifluoroacetone, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-thienyl)butane-1,3-dione, TTFA, 2-Thenoyltrifluoroacetone, (2-Thenoyl)-ω,ω,ω-trifluoroacetone
138610250 138611000 138615000
ACRO138610250EA 443 PLN
ACRO138610250 ACRO138611000 ACRO138615000
1-(2-Tenoilo)-3,3,3-trifluoroaceton 99%
1-(2-Tenoilo)-3,3,3-trifluoroaceton
Formuła: C₈H₅F₃O₂S
MW: 222.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 96…98 °C (8 mmHg)
Temp. topnienia: 40…44 °C
Temp. Zapłonu: 111 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005445
Numer CAS: 326-91-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-316-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 44 °C
GC ≥98.5 %