Drukuj
kwas 1-pentanosulfonowy, sól sodowa, LiChropur™ for ion pair chromatography, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.18304.0025 1.18304.0100
1.18304.0025EA 2290 PLN
1.18304.0025 1.18304.0100
kwas 1-pentanosulfonowy, sól sodowa, LiChropur™ for ion pair chromatography, Supelco®
kwas 1-pentanosulfonowy, sól sodowa
Formuła: C₅H₁₁O₃SNa
Temp. topnienia: > 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007541
Numer CAS: 22767-49-3
Numer WE (dawny EINECS): 245-208-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddb1c23c8a6fe3c156a3aacb62721e1d1a34efb0&vid=1936dcdb47ba374ce21fd758660f7ca6ba95d254&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Hill Formula C₅H₁₁NaO₃S
Molar Mass 174.20 g/mol
pH value 5.5 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density 390 kg/m³
Solubility (20 °C) soluble
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 3 highly water endangering