Drukuj
1-Oktanosulfonian sodu, LiChropur™ do chromatografii z tworzeniem par jonowych (ICP), Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.18307.0025 1.18307.1000 1.18307.0100
1.18307.0025EA 2290 PLN
1.18307.0025 1.18307.1000 1.18307.0100
1-Oktanosulfonian sodu, LiChropur™ do chromatografii z tworzeniem par jonowych (ICP), Supelco®
1-Oktanosulfonian sodu
Formuła: C₈H₁₇NaO₃S
Temp. topnienia: > 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007544
Numer CAS: 5324-84-5
Numer WE (dawny EINECS): 226-195-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1244cb11db07775dec2e193823e40080024b7036&vid=32d95cd9e321818e2f94c8261c4b4e6180ee0fc7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Hill Formula C₈H₁₇NaO₃S
Molar Mass 216.27 g/mol
Melting Point 300 °C
pH Value 5.5 - 7.5 (100 g/L, H₂O, 20 °C)
Bulk Density 345 kg/m³
Solubility (20 °C) soluble
Storage Class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 2 water endangering
R Phrase R 36/38