Drukuj
4-Acetylobenzonitryl 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl p-cyanophenyl ketone, 4'-Cyanoacetophenone, 4-Acetylbenzenecarbonitrile
167580050 167580250 167581000
ACRO167580050EA 242 PLN
ACRO167580050 ACRO167580250 ACRO167581000
4-Acetylobenzonitryl 98+%
4-Acetylobenzonitryl
Formuła: C₉H₇NO
MW: 145.16
Temp. topnienia: 55…58 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001825
Numer CAS: 1443-80-7
Numer WE (dawny EINECS): 215-885-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 58 °C
GC ≥98.0 %