3-Acetylobenzonitryl ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3'-Cyanoacetophenone, 3-Acetylbenzenecarbonitrile, Methyl m-cyanophenyl ketone
A10841.06
A10841.14
A10841.06EA
502
PLN
A10841.06
A10841.14
3-Acetylobenzonitryl ≥97%
3-Acetylobenzonitryl
Purity: 97+%
CAS No.: 6136-68-1
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 97-101°
Boiling Point: 120°/5mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001806
Formuła:
C₉H₇NO Temp. Wrzenia: 120 °C (5 mmHg) Temp. topnienia: 97…101 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001806 Numer CAS: 6136-68-1 Numer WE (dawny EINECS): 228-110-6 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |