Chlorfenezyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17386.14
A17386.22
A17386.36
A17386.14EA
372
PLN
A17386.14
A17386.22
A17386.36
Chlorfenezyna ≥99%
Chlorfenezyna
Purity: 99%
CAS No.: 104-29-0
Molecular Formula: C9H11ClO3
Formula Weight: 202.64
Melting Point: 78-82°
MDL No.: MFCD00021990
Formuła:
C₉H₁₁ClO₃ Temp. topnienia: 78…82 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00021990 Numer CAS: 104-29-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-192-6 |